Imprimer
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR322751-1G OR322751-5G OR322751-25G
APOSOR322751-1GEA 23.2 EUR
APOSOR322751-1G APOSOR322751-5G APOSOR322751-25G
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
4-(Chloromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191396
Numéro CAS: 73291-09-5
ONU: 3261
ADR: 8,III