Imprimer
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322313-1G OR322313-250MG OR322313-5G
APOSOR322313-1GEA 270 EUR
APOSOR322313-1G APOSOR322313-250MG APOSOR322313-5G
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride 97%
1-Methylcyclohexan-1-amine hydrochloride
Formule: C₇H₁₅N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01735171
Numéro CAS: 89854-70-6