Imprimer
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321539-1G OR321539-250MG
APOSOR321539-1GEA 799 EUR
APOSOR321539-1G APOSOR321539-250MG
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Ethyl (S)-2-(piperidin-2-yl)acetate hydrochloride
Formule: C₉H₁₇NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 2409589-84-8