Imprimer
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321536-1G OR321536-250MG
APOSOR321536-1GEA 638 EUR
APOSOR321536-1G APOSOR321536-250MG
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(2-bromophenyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₆H₂₂BrNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11223612
Numéro CAS: 1203683-54-8