Imprimer
Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321532-1G OR321532-250MG
APOSOR321532-1GEA 719 EUR
APOSOR321532-1G APOSOR321532-250MG
Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02179145
Numéro CAS: 863769-42-0