Imprimer
Methyl 2-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321531-1G OR321531-250MG
APOSOR321531-1GEA 799 EUR
APOSOR321531-1G APOSOR321531-250MG
Methyl 2-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Methyl 2-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₇NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08460734
Numéro CAS: 1203685-41-9