Imprimer
Methyl (1R,3S)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321528-1G OR321528-250MG
APOSOR321528-1GEA 957 EUR
APOSOR321528-1G APOSOR321528-250MG
Methyl (1R,3S)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Methyl (1R,3S)-3-aminocyclohexane-1-carboxylate hydrochloride
Formule: C₈H₁₅NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28167966
Numéro CAS: 1334036-99-5