Imprimer
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321525-1G OR321525-250MG
APOSOR321525-1GEA 348 EUR
APOSOR321525-1G APOSOR321525-250MG
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
5-Isopropyl-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29120380
Numéro CAS: 1289211-63-7