Imprimer
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321524-1G OR321524-250MG
APOSOR321524-1GEA 719 EUR
APOSOR321524-1G APOSOR321524-250MG
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
(1-Benzyl-1H-imidazol-5-yl)methanamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD21703522
Numéro CAS: 1439991-99-7