Imprimer
2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321505-1G OR321505-250MG
APOSOR321505-1GEA 681 EUR
APOSOR321505-1G APOSOR321505-250MG
2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
2-(3-Methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02178980
Numéro CAS: 1187172-83-3