Imprimer
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321493-1G OR321493-250MG
APOSOR321493-1GEA 877 EUR
APOSOR321493-1G APOSOR321493-250MG
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Ethyl (R)-4-(piperidin-2-yl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₉NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30738189
Numéro CAS: 2307737-09-1