Imprimer
4-(3-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321491-1G OR321491-250MG
APOSOR321491-1GEA 493 EUR
APOSOR321491-1G APOSOR321491-250MG
4-(3-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
4-(3-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉N·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30099246
Numéro CAS: 2256060-53-2