Imprimer
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321488-250MG OR321488-500MG
APOSOR321488-250MGEA 171 EUR
APOSOR321488-250MG APOSOR321488-500MG
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-(4-(aminomethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₇H₂₆N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09038246
Numéro CAS: 1198286-87-1