Imprimer
4-(Piperidin-2-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321487-1G OR321487-250MG
APOSOR321487-1GEA 638 EUR
APOSOR321487-1G APOSOR321487-250MG
4-(Piperidin-2-yl)aniline
4-(Piperidin-2-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18702927
Numéro CAS: 1023277-38-4