Imprimer
3-(Piperidin-2-yl)aniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321486-1G OR321486-250MG
APOSOR321486-1GEA 638 EUR
APOSOR321486-1G APOSOR321486-250MG
3-(Piperidin-2-yl)aniline
3-(Piperidin-2-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18702747
Numéro CAS: 1203797-19-6