Imprimer
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321460-1G OR321460-250MG OR321460-100MG
APOSOR321460-1GEA 1450 EUR
APOSOR321460-1G APOSOR321460-250MG APOSOR321460-100MG
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
1-Benzyl-3-bromopyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11226925
Numéro CAS: 38042-74-9