Imprimer
(3S,4S)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321455-1G OR321455-5G
APOSOR321455-1GEA 115 EUR
APOSOR321455-1G APOSOR321455-5G
(3S,4S)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride 97%
(3S,4S)-1-Benzyl-N,4-dimethylpiperidin-3-amine dihydrochloride
Formule: C₁₄H₂₂N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841111
Numéro CAS: 1354486-07-9