tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
(2R,5R)-tert-Butyl 2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
OR321453-1G
OR321453-250MG
APOSOR321453-1GEA
366
EUR
APOSOR321453-1G
APOSOR321453-250MG
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R,5R)-2,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
Formule:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08686669 Numéro CAS: 1240586-48-4 |