Imprimer
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321441-1G OR321441-250MG
APOSOR321441-1GEA 493 EUR
APOSOR321441-1G APOSOR321441-250MG
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
(R)-3-(4-Bromophenyl)piperidine (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Formule: C₁₁H₁₄BrN·C₄H₆O₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31629926
Numéro CAS: 2244064-18-2