Imprimer
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321436-1G OR321436-250MG
APOSOR321436-1GEA 719 EUR
APOSOR321436-1G APOSOR321436-250MG
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
4-(3-(Methylsulphonyl)phenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO₂S·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19382377
Numéro CAS: 346688-60-6