Imprimer
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321435-1G OR321435-250MG
APOSOR321435-1GEA 922 EUR
APOSOR321435-1G APOSOR321435-250MG
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
4-(1H-Pyrazol-4-yl)piperidine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₃N₃·2ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17292786
Numéro CAS: 690261-96-2