Imprimer
Ethyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321405-1G OR321405-250MG
APOSOR321405-1GEA 480 EUR
APOSOR321405-1G APOSOR321405-250MG
Ethyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Ethyl 4-(piperidin-4-yl)benzoate hydrochloride
Formule: C₁₄H₁₉NO₂·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29060025
Numéro CAS: 1453272-47-3