Imprimer
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321397-1G OR321397-250MG
APOSOR321397-1GEA 654 EUR
APOSOR321397-1G APOSOR321397-250MG
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
N-(2-(Piperidin-4-yl)phenyl)acetamide hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₈N₂O·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD29075582
Numéro CAS: 255050-97-6