Imprimer
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR321379-1G OR321379-5G
APOSOR321379-1GEA 148 EUR
APOSOR321379-1G APOSOR321379-5G
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride 97%
(S)-2-Methylpiperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26125912
Numéro CAS: 205526-61-0