Imprimer
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321373-1G OR321373-5G
APOSOR321373-1GEA 75.4 EUR
APOSOR321373-1G APOSOR321373-5G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12963037
Numéro CAS: 1190312-27-6