Imprimer
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321371-1G OR321371-250MG
APOSOR321371-1GEA 69.6 EUR
APOSOR321371-1G APOSOR321371-250MG
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine 97%
3,6-Dimethylpyrazin-2-amine
Formule: C₆H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18917551
Numéro CAS: 13134-38-8