Imprimer
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321342-1G OR321342-100MG OR321342-250MG
APOSOR321342-1GEA 180 EUR
APOSOR321342-1G APOSOR321342-100MG APOSOR321342-250MG
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride 98%
(R)-2-Phenylpyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₃N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12910596
Numéro CAS: 56523-48-9