Imprimer
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321319-1G OR321319-250MG
APOSOR321319-1GEA 188 EUR
APOSOR321319-1G APOSOR321319-250MG
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine 97%
8-Chloro-3-iodoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₃ClIN₃
MW: 279.466 g/mol
Point de fusion: 179…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11053343
Numéro CAS: 1049677-32-8