Imprimer
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321315-1G OR321315-250MG
APOSOR321315-1GEA 241 EUR
APOSOR321315-1G APOSOR321315-250MG
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-chloro-2-formylphenyl)carbamate
Formule: C₁₂H₁₄ClNO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18250357
Numéro CAS: 1260667-07-9