Imprimer
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321311-1G OR321311-250MG
APOSOR321311-1GEA 148 EUR
APOSOR321311-1G APOSOR321311-250MG
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
4,6-Dimethoxy-5-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₁₂H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28165860
Numéro CAS: 57122-06-2