Imprimer
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321300-1G OR321300-250MG
APOSOR321300-1GEA 429 EUR
APOSOR321300-1G APOSOR321300-250MG
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (S)-3-formylpiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18633365
Numéro CAS: 1008562-87-5