Imprimer
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321245-100MG OR321245-20MG OR321245-50MG
APOSOR321245-100MGEA 429 EUR
APOSOR321245-100MG APOSOR321245-20MG APOSOR321245-50MG
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride > 95%
4-(2-Ethylphenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉N·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30099247
Numéro CAS: 74150-51-9