Imprimer
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321243-1G OR321243-250MG
APOSOR321243-1GEA 219 EUR
APOSOR321243-1G APOSOR321243-250MG
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride 95%
4-(Piperidin-4-yl)phenol hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10565007
Numéro CAS: 263139-27-1