Imprimer
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321235-100MG OR321235-250MG
APOSOR321235-100MGEA 328 EUR
APOSOR321235-100MG APOSOR321235-250MG
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride 90%
(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)methanol hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₇NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29075597
Numéro CAS: 2256060-02-1