Imprimer
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR321218-100MG OR321218-250MG OR321218-1G
APOSOR321218-100MGEA 473 EUR
APOSOR321218-100MG APOSOR321218-250MG APOSOR321218-1G
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(3-Chloro-5-methoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClNO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29075579
Numéro CAS: 1783405-60-6