Imprimer
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromonaphthalen-1-amine, 5-Bromo-1-naphthylamine
OR3180-25G OR3180-5G
APOSOR3180-25GEA 130 EUR
APOSOR3180-25G APOSOR3180-5G
1-Amino-5-bromonaphthalene 95%
1-Amino-5-bromonaphthalene
Formule: C₁₀H₈BrN
MW: 222.081 g/mol
Point d'ébullition: 180…185 °C (7 mm Hg)
Point de fusion: 69…71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07369883
Numéro CAS: 4766-33-0