Imprimer
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-[methoxy(methyl)carbamoyl]azetidine-1-carboxylate
OR317194-1G OR317194-5G
APOSOR317194-1GEA 106 EUR
APOSOR317194-1G APOSOR317194-5G
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
3-[(Methoxymethylamino)carbonyl]-1-azetidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Formule: C₁₁H₂₀N₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11975576
Numéro CAS: 820971-67-3