Imprimer
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317178-1G OR317178-250MG
APOSOR317178-1GEA 231 EUR
APOSOR317178-1G APOSOR317178-250MG
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine 98%
1-Boc-3-(aminomethyl)-3-methylazetidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12408560
Numéro CAS: 1158758-85-0