Imprimer
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: α-Cyclobutylglycine
OR317072-1G OR317072-5G
APOSOR317072-1GEA 163 EUR
APOSOR317072-1G APOSOR317072-5G
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
2-Amino-2-cyclobutylacetic acid
Formule: C₆H₁₁NO₂
MW: 129.157 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09264350
Numéro CAS: 28024-69-3