Imprimer
Methyl cis-3-Amino-cyclobutanecarboxylate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: cis-Methyl 3-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
OR317056-1G OR317056-5G
APOSOR317056-1GEA 102 EUR
APOSOR317056-1G APOSOR317056-5G
Methyl cis-3-Amino-cyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl cis-3-Amino-cyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formule: C₆H₁₁NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11099895
Numéro CAS: 1212304-86-3