Imprimer
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR317045-1G OR317045-250MG OR317045-500MG
APOSOR317045-1GEA 1480 EUR
APOSOR317045-1G APOSOR317045-250MG APOSOR317045-500MG
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
4-(Oxetan-3-yl)piperidine hemioxalate
Formule: 2C₈H₁₅NO·C₂H₂O₄
MW: 372.456 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105786
Numéro CAS: 1523606-46-3