Imprimer
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR316064-1G OR316064-250MG
APOSOR316064-1GEA 1060 EUR
APOSOR316064-1G APOSOR316064-250MG
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
trans-2,6-Dimethylpiperidin-4-one, N-BOC protected
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19230166
Numéro CAS: 184368-70-5