Imprimer
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR316008-250MG OR316008-1G OR316008-5G
APOSOR316008-250MGEA 87 EUR
APOSOR316008-250MG APOSOR316008-1G APOSOR316008-5G
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
tert-Butyl-(R)-(+)-2-hydroxybutyrate
Formule: C₈H₁₆O₃
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00210055
Numéro CAS: 206996-51-2