Imprimer
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315886-1G OR315886-250MG
APOSOR315886-1GEA 574 EUR
APOSOR315886-1G APOSOR315886-250MG
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
2-(Cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32689354
Numéro CAS: 2104675-28-5