Imprimer
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315871-1G OR315871-5G
APOSOR315871-1GEA 226 EUR
APOSOR315871-1G APOSOR315871-5G
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
6-Cyclopropylpyridine-3-carbonitrile
Formule: C₉H₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255574
Numéro CAS: 1032527-28-8