Imprimer
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315870-1G OR315870-250MG OR315870-5G
APOSOR315870-1GEA 464 EUR
APOSOR315870-1G APOSOR315870-250MG APOSOR315870-5G
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Cyclopropylpyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₁₀H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18254232
Numéro CAS: 188918-75-4