Imprimer
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315868-1G OR315868-250MG OR315868-5G
APOSOR315868-1GEA 464 EUR
APOSOR315868-1G APOSOR315868-250MG APOSOR315868-5G
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
5-Cyclopropylpyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₉H₉NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255592
Numéro CAS: 1211589-30-8