Imprimer
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315858-1G OR315858-250MG
APOSOR315858-1GEA 654 EUR
APOSOR315858-1G APOSOR315858-250MG
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formule: C₈H₁₀OS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1602792-09-5