Imprimer
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR315851-1G OR315851-250MG OR315851-5G
APOSOR315851-1GEA 487 EUR
APOSOR315851-1G APOSOR315851-250MG APOSOR315851-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃S
MW: 246.711 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32669831
Numéro CAS: 2514953-07-0
ONU: 3261
ADR: 8 III