Imprimer
Diphenylphosphinostyrene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Diphenyl(4-vinylphenyl)phosphine
OR315714-10G OR315714-1G OR315714-5G
APOSOR315714-10GEA 161 EUR
APOSOR315714-10G APOSOR315714-1G APOSOR315714-5G
Diphenylphosphinostyrene
Diphenylphosphinostyrene
Formule: C₂₀H₁₇P
MW: 288.323 g/mol
Point de fusion: 75…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038139
Numéro CAS: 40538-11-2